  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (10)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Forsending og transport kontainere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/94/18709594.jpg
VWR har transportkasser og -beholdere for sikker transport av temperaturfølsomt materiale.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (216-1339)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 35 Items
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   EPS (expanded polystyrene)
Artikkenummer: (216-1323)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 19 Items
Artikkenummer: (SCATE280C)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (216-1294)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 55 Items
Artikkenummer: (SCAT630)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   ThermoSafe® infectious shippers include components required for transporting infectious substances.
UOM:  1 * 10 Items
Artikkenummer: (216-1337)
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   EPS (expanded polystyrene)
UOM:  1 * 4 Items
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   E38 PU container, ThermoSafe®, PU, B×D×H (utv): 450,9×387,4×387,4 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 18
  1  2  3  Neste