Du søkte etter: Pipetter
VWR har pippetter til pipettering og dispensering  innen forskning, kjemi, biologi og medisin for å måle og overføre et spesifikt volum av væske fra en beholder til en annen. Pipetter er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner for forskjellige anvendelser og volum, med varierende grad av nøyaktighet, fra enkle glasspipetter til mer avanserte justerbare og elektronisk utgave. VWR har justerbare digitale og elektroniske pipetter fra ulike produsenter f.eks. Eppendorf, Thermo Scientific, Sartorius / Biohit og fra vårt eget varemerke VWR Collection. Vi tilbyr også pipettservice og pipettekalibrering av enkelt-kanal og flerkanalspipetter.
VWR har pippetter til pipettering og dispensering innen forskning, kjemi, biologi og medisin for å måle og overføre et spesifikt volum av væske fra en beholder til en annen. Pipetter er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner for forskjellige anvendelser og volum, med varierende grad av nøyaktighet, fra enkle glasspipetter til mer avanserte justerbare og elektronisk utgave. VWR har justerbare digitale og elektroniske pipetter fra ulike produsenter f.eks. Eppendorf, Thermo Scientific, Sartorius / Biohit og fra vårt eget varemerke VWR Collection. Vi tilbyr også pipettservice og pipettekalibrering av enkelt-kanal og flerkanalspipetter.
471  treff i ditt søk
SearchResultCount:"471"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE, engangsutstyr. Disse uknuselige 'alt-i-ett'-pipettene eliminerer faren for knust glass og eksponering for smittsomme materialer.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 100% høy klarhet polystyren, graderte, sterile.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: LDPE, disposable. These unbreakable 'all in one' pipettes eliminate the potential hazard of broken glass and exposure to infectious materials. The low...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS, transparent, graduated, non sterile or sterile. These disposable pipettes for liquid transfers are made of GPPS (general polystyrene), in complian...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Naturgummi.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 9.1 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-Lime glass, engangs.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Ultra High Performance-pipettene har enestående nøyaktighet og presisjon og en overlegen ergonomisk konstruksjon som er gjennomtestet, lett i vek...
New Product
Artikkenummer: (612-2703)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rød gummi med hvit plastkobling og konisk silikonadapter, autoklaverbar.
UOM: 1 * 3 Items
Artikkenummer: (612-4552)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 9.1 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: De nye ergonomiske pipettene med høy ytelse gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfort...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipettes are individually packed in plastic/plastic and then put in double-bags.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with advanced ergonomic design.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipette, single channel, VWR®, Fast volum, 25 µl, Antall kanaler: 1, Nøyaktighet: ±0,8 %, Unøyaktighet: ≤0,4 %, gul, for pipettespisser: 200 µl
New Product
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipette controller, Pro, US-kontakt
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 471
no targeter for Bottom