Fullpipette, SILBERBRAND ETERNA, 1 merke, klasse B
Leverandør: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-1263EA 98 NOK
612-1263 612-1252 612-1253 612-1264 612-1265 612-1255 612-1262 612-1257 612-1268 612-1269
Fullpipette, SILBERBRAND ETERNA, 1 merke, klasse B
Pipetter Fullpipetter
AR-Glas®.
  • Kalibrert for tømming (TD, Ex)
  • Brun gradering
Sertifiseringer: DIN EN ISO 648.