Fullpipette, 1 merke
Leverandør: Brand
PLASTIBRAND®
612-1287EA 445 NOK
612-1287 612-1298 612-1282 612-1295
Fullpipette, 1 merke
Pipetter Fullpipetter
PP, highly translucent.
  • Kalibrert for tømming (TD, Ex)
  • Blå gradering
  • Eksponering for temperaturer på opptil 60 °C vil ikke forårsake permanent overskridelse av toleransegrensene. Rengjøringstemperatur under 60 °C anbefales for å opprettholde merker og påskrift
  • Knusesikker