Du søkte etter: Pipettefyllere
53  treff i ditt søk
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipette controller, Pro
Artikkenummer: (612-4552)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Artikkenummer: (612-7179)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (612-4546)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipettefyller til alle glass- eller plastpipetter fra 1 til 25 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (612-4548)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (612-1910)
Produsent: Brand
Beskrivelse: Pipettefyller til engangs mikropipetter med ringmerker og pipetter med lite volum, opptil 1 ml, Ø i enden <5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Produsent: Brand
Beskrivelse: Controller, pipette, Macro, 0,1 - 200 ml, Magenta
Artikkenummer: (612-1912)
Produsent: Brand
Beskrivelse: Egner seg til engangs mikropipetter med ringmerke og andre pipetter med lite volum på opptil 1 ml (f.eks. blodfortynningspipetter) med maksimal diamet...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Integra
Beskrivelse: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 100 ml.
Produsent: Integra
Beskrivelse: Pipettekontroller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
Artikkenummer: (612-2715)
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (612-1874)
Produsent: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Pipettefyller for alle pipetter fra 0,1 til 200 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipette...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom