Pipetterfyller, micro-classic
Leverandør: Brand
612-1912EA 1175 NOK
612-1912
Pipetterfyller, micro-classic
Pipetter Pipettefyllere
Egner seg til engangs mikropipetter med ringmerke og andre pipetter med lite volum på opptil 1 ml (f.eks. blodfortynningspipetter) med maksimal diameter 5 mm i aspirasjonsenden.
  • Ergonomisk form, komfortabel og hendig
  • For IVF- og medisinske laboratorier
  • Minimerer faren for kontaminering under arbeid med smittefarlig materiale
  • Sugeslangen og adapteren for høyre- eller venstrehåndsbruk kan autoklaveres