Pipettefyller, mikro
Leverandør: Brand
612-1910EA 1075 NOK
612-1910
Pipettefyller, mikro
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller til engangs mikropipetter med ringmerker og pipetter med lite volum, opptil 1 ml, Ø i enden <5 mm.
  • Pipettefylleren reduserer faren for kontaminering og kan autoklaveres
  • Den innebygde utløseren gjør det mulig å løse ut kontaminerte engangspipetter på opptil 50 µl
  • Lett, passer godt i hånden