Pipettefyller, accu-jet® pro
Leverandør: Brand
accu-jet® pro
612-2881EA 5450 NOK
612-2881 612-2882 612-2883 612-2628 BRND26330 612-2625 BRND26320 612-2626 612-2627 612-2884
Pipettefyller, accu-jet® pro
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 0,1 til 200 ml.
  • Tømming enten med tyngdekraft eller med motordrift. Tinnløs justering av motorhastigheten og pipetteringshastigheten ved hjelp av pipetteringsknappene
  • Det intelligene, elektroniske systemet hindrer overfylling
  • Den blinkende LED-lampen angir svakt batteri
  • Lydløs aspirasjon av 50 ml på én gang på bare 12 sekunder
  • Kan brukes i opptil 8 timer med 10 ml-pipette
  • Alltid for hånden. Kan ligge på benken med baksiden ned, slik at spissen ikke kontamineres, eller oppbevares i veggholderen
Vekt: 190 g
Bestillingsinformasjon: Pipettekontrolleren leveres med et oppladbart NiMH-batteri, to lokk til batteribrønnen, veggholder, batterilader og to reservemembranfiltre på 0,2 µm.