Pipettefyller, for mikropipetter
Leverandør: Brand
612-1449EA 84 NOK
612-1449
Pipettefyller, for mikropipetter
Pipetter Pipetteballonger
PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
  • Spesielt til BLAUBRAND® intraEND-mikropipetter