Pipettestativ
Leverandør: Eppendorf
612-7489EA 62 NOK
EPPE4980210.001
Pipettestativ
Karusell med liten grunnflate for seks mikropipetter av typen Eppendorf® Research (enkanals eller flerkanals).
  • Praktisk veggmontering frigjør plass på laboratoriebenken
  • Kompatibelt med adaptere for Multipette® plus- og Varipette®-mikropipetter