VWR®, Kapillærspiss for applisering på gel
Leverandør: VWR
VWR®
732-0509EA 1725 NOK
732-0509 732-0508
VWR®, Kapillærspiss for applisering på gel
Pipettespisser
Ikke-konisk kapillærdel, ikke-gradert, kompatibilitetstype H.
  • Kapillærspissen passer mellom gelplatene, slik at du nøyaktig kan applisere prøvevolum i gel brønnen
  • Med større toppåpning for å passe til selv eldre pipetter