Pipettespisser, Microloader
Leverandør: Eppendorf
Microloader
612-7933EA 1275 NOK
612-7933
Pipettespisser, Microloader
Pipettespisser
Til påfylling av kapillarrør for mikroinjeksjon. Ideell til gjenvinning av overskytende løsning i kapillarrøret.
Lengde: 100 mm