pipettespiss, Combitips® for Multipette® 4780
Leverandør: Eppendorf
Combitips®
613-3514EA 0 NOK
613-3514 613-3512
pipettespiss, Combitips® for Multipette® 4780
Pipettespisser
Nøyaktig, pålitelig dispenseringssystem brukt sammen med Multipette® 4780.
Bestillingsinformasjon: 0,05 ml Combitips® leveres i sett på 50 med 96 pipettespisser med volum på 10 µl.