Pipettespisser, PD-spisser
Leverandør: Brand
PD-Tips
613-3449EA 2675 NOK
613-3449 612-5814 612-5801 612-5813 613-1554 613-1552 612-5816 612-5802 612-5807 612-5806 612-5817 612-5815 612-5812 612-5805 612-5803 613-1593
Pipettespisser, PD-spisser
Pipettespisser
  • Spisser for steppere
  • Kompatible med: Brand® HandyStep®/HandyStep® S/HandyStep® electronic, Rainin AutoRep™ E/AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 og EDOS® 5221
PD-Tips fit with: HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E (automatic tip recognition); HandyStep®, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221.
Sertifiseringer: ISO 8655
Bestillingsinformasjon: spisser på 25 og 50 ml leveres uten adapter. Tilgjengelige i ikke-sterile eller sterile/BIO-CERT® utgaver / endotoksinfri pakket enkeltvis).
NB: *Sett (20×0,5 ml / 20×1 ml / 20×1,25 ml / 20×2,5 ml / 20×5 ml / 20×10 ml / 20×12,5 ml)