Robotspiss til Beckman®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
736-0013EA 3475 NOK
736-0013 736-0015 736-0096 736-0075 736-0097 736-0098 736-0077 736-0099 736-0616 736-0617 736-0016 736-0038 736-0017 736-0018 736-0019 736-0092 736-0070 736-0071 736-0093 736-0094 736-0095 736-0090 736-0091 736-0100 736-0089 736-0001 736-0101 736-0086 736-0020 736-0021 736-0087 736-0000 736-0022 736-0088 736-0618 737-2014 737-2011 736-0083 737-2012
Robotspiss til Beckman®
Pipettespisser
High quality tips, tested on the workstations for which they were created, to ensure compatibility and a secure fit. Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogens and ATP.
  • Klar PP
  • Spiss med ART® filter: hindrer krysskontaminering mellom prøvene; passer for arbeide med DNA, RNA og radioaktive eller infeksiøs prøver
  • “Low Retention” spissen: sparer dyre reagenser ved å redusere tap av volum
  • Steril spiss: gammabestrålt
NB: * Krever adapter 3772 som bare er tilgjengelig direkte fra Molecular BioProducts