TLC-plate, aluminiumoksid 60
Leverandør: Merck
1.05713.0001EA 2175 NOK
1.05713.0001 1.05731.0001 1.05550.0001 1.05581.0001
TLC-plate, aluminiumoksid 60
TLC-plater
Merck TLC-aluminiumoksidplater bruker nøytral eller basisk aluminiumoksid med 60Å porestørrelse med eller uten fluorescent-indikator for å passe for forskjellige bruksområder.
  • Merkbare separasjonsfordeler for pH