  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (12)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Pyknometer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/49/18945349.jpg
VWR har denistetsflasker, tetthetflaskene kan også brukes til flyktige væsker eller halvfast bitumen. Korker kan anvendes for å hindre at resultatene reduseres av fordampning. Graderingshalsene fremmer enkle målinger.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Borsilikatglass 3.3. DIN ISO 3507, Gay-Lussac-type
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Produsent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3.Duran®, DIN 12809, ISO 3507,  Gay-Lussac type.
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Produsent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3. DURAN®,  Gay-Lussac type.
Artikkenummer: (LENZ05660006)
Produsent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Pycnometer, med spesialhode for mineraler og asfaltliknende materialer, Volum (nom): 500 ml, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste