Du søkte etter: Stativer for rør
VWR har stativer til labbenken og veggmonterte løsninger. De ulike stativene er spesialdesignet for å oppbevare eller holde fast utstyr som reagensglass, mikroplater, sentrifugerør og flasker. VWR har også magnetisk separasjonsstativ og tørkestativ.
VWR har stativer til labbenken og veggmonterte løsninger. De ulike stativene er spesialdesignet for å oppbevare eller holde fast utstyr som reagensglass, mikroplater, sentrifugerør og flasker. VWR har også magnetisk separasjonsstativ og tørkestativ.
439  treff i ditt søk
SearchResultCount:"439"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wire racks, epoxy coated.
Artikkenummer: (211-0139)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Nylon, glass fibre reinforced.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These fully-assembled, polypropylene Mega Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: POM.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This PCR storage rack offers a sleek and modern design that includes a unique lid that the rack slides out from, and then rotates 180°, to become a co...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These tube racks have a six way connection to create various configurations and are designed to hold round, flat and conical blood collection and cult...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
New Product
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Frysestativer som lagrings- og lagersystemer for stående ULT-frysere gjør det enklere å organisere prøvene dine.
Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 439
no targeter for Bottom