Du søkte etter: Flaskestativer
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wire racks, epoxy coated.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks made of PP, white.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Artikkenummer: (SCOT292807358)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Wire, epoxy coated.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stativ, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Artikkenummer: (CORN10047)
Produsent: Corning
Beskrivelse: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF169690012)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Artikkenummer: (BELAF185132300)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF169640006)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (DELTNT-250)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom