Du søkte etter: Kromatografirørstativer
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Artikkenummer: (548-1388A)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stativ, Chromatography vials , VWR®, PP, Antall hull: 50, B×D×H: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (SPET268-816000)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Stativ, Chromatography vial, For rør: 15 ml, Hull Ø: 16 mm, Antall hull: 80 (5×16)
Produsent: CHROMACOL
Beskrivelse: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Produsent: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Beskrivelse: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Artikkenummer: (REST22643)
Produsent: Restek
Beskrivelse: These vial racks securely hold up to 36 headspace vials.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom