Du søkte etter: Kryorørstativer
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (211-0139)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Artikkenummer: (479-3229)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-1882)
Produsent: Corning
Beskrivelse: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
UOM: 1 * 2 Items
Sertifikater
Artikkenummer: (479-3228)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Rack, Cryogenic vials, For rør: 3,6 - 5 ml, Antall hull: 48 (6×8)
Artikkenummer: (HEATHS23229B)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Racks to store and transport cryogenic vials.
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Artikkenummer: (391-8531)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Polyphenyleneoxide, kan autoklaveres.
UOM: 1 * 15 Items
Artikkenummer: (RATI5300100)
Produsent: RATIOLAB
Beskrivelse: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (479-2111)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (479-1231)
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Artikkenummer: (BCISBCS-222)
Produsent: BIOCISION, LLC
Beskrivelse: These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom