VWR®, Stativ for kryorør
Leverandør: VWR
VWR®
211-0139EA 360 NOK
211-0139
VWR®, Stativ for kryorør
Stativer for rør Kryorørstativer
PC.
  • Numerisk indeks av hullene
  • Innstøpte klaffer på bunnen av hver enkelt brønn for å holde rørene på plass og gjøre det enklere å åpne og lukke
  • Ribbede håndtak gjør det enklere å håndtere med hansker
Motstår både kryogenisk frysing og autoklavering.
  • Numerisk indeks av hullene
  • Innstøpte klaffer på bunnen av hver enkelt brønn for å holde rørene på plass og gjøre det enklere å åpne og lukke
  • Ribbede håndtak gjør det enklere å håndtere med hansker
Motstår både kryogenisk frysing og autoklavering.