  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (2)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "kyvettestativer"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/94/18945094.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (634-8580)
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   PE
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (634-8100)
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   PP
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACHLYW915)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HELL3001.10)
Produsent:  HELLMA
Beskrivelse:   Polypropylene
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF185150000)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Artikkenummer: (634-8290)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7