Du søkte etter: Fargestativer
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (HECH41240010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Artikkenummer: (631-0340)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Sodaglass og rustfritt stål.
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Artikkenummer: (631-9520)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Artikkenummer: (720-0096)
Produsent: DIXON SCIENTIFIC
Beskrivelse: Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
UOM: 1 * 2 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom