VWR®, Reagensglasstativ og tørkestativ
Leverandør: VWR
VWR®
211-0222EA 215 NOK
211-0222
VWR®, Reagensglasstativ og tørkestativ
Stativer for rør Tube Racks
PP, forsterket.
  • Temperturbestandig opptil 135 °C, autoklaverbar
  • Flyter ikke i vannbadet
  • Høy kjemikaliebestandighet
Godt feste for reagensrør, prøverør, osv. Kan også brukes som tørkestativer for reagensrør, elektroforese- og kromatografiplater.