Du søkte etter: Skjermer
VWR har skjermer for beskyttelse mot sprut og stråling. Det fins både frittstående skjermer og skjermer som skal monteres fast. Noen skjermer har front og sidebeskyttelse og vinklet synsområde. Akrylstrålingsskjermene beskytter mot beta- og gamma stråling ved håndtering av isotoper.
VWR har skjermer for beskyttelse mot sprut og stråling. Det fins både frittstående skjermer og skjermer som skal monteres fast. Noen skjermer har front og sidebeskyttelse og vinklet synsområde. Akrylstrålingsskjermene beskytter mot beta- og gamma stråling ved håndtering av isotoper.
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (113-8820)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART571)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PMMA, gjennomsiktige, tykkelse: 5 mm. Gir laboratorie- og helsepersonell ansiktsbeskyttelse mot farlige stoffer, aerosoler og sprut.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART572)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF249760003)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Akryl, gjennomsiktig, tykkelse: 9 mm.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Akryl, gjennomsiktig, tykkelse: 9 mm.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom