VWR®, Avfallsboks mot Betastråler
Leverandør: VWR
VWR®
113-8975EA 2700 NOK
113-8975
VWR®, Avfallsboks mot Betastråler
Bokser Beta-/gammastrålingsesker
Akryl, gjennomsiktig, tykkelse: 10 mm.
  • Hengslet lokk for rask og enkel tømming
  • Med ekstra lokk over innkaståpningen
  • Solid, stabilt og enkelt å rengjøre
For kortsiktig oppbevaring eller avhending av kontaminerte pipettespisser, kanyler, reagensrør og andre små deler.