Du søkte etter: Stativring
VWR har holdere og ringer til å sette på stativ for støtte av trakter, kolber og annet glassutstyr.
VWR har holdere og ringer til å sette på stativ for støtte av trakter, kolber og annet glassutstyr.
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Galvanised steel (8 mm Ø).
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Galvanisert stål.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Galvanised steel.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: These support clips are coated with ceramic inside.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfritt 18/10-stål.
Artikkenummer: (BOCH5505)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfritt 18/10-stål.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Steel, zinc plated.
Produsent: RSG
Beskrivelse: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Galvanisert stål (8 mm Ø).
Artikkenummer: (452-0014)
Produsent: NICKEL ELECTRO
Beskrivelse: Ring set, Aluminium, Ringer med senterdeksel til bruk med 452-0012
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom