Du søkte etter: Stativstang
VWR har et utvalg av stenger, baser, klemmer og holdere til stativ. Velg mellom galvanisert stål, rustfritt stål, støpejern, plastikk og aluminium.
VWR har et utvalg av stenger, baser, klemmer og holdere til stativ. Velg mellom galvanisert stål, rustfritt stål, støpejern, plastikk og aluminium.
25  treff i ditt søk
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (444-0919)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0066)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Duralumin, massivt.
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfritt stål, hul.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Steel, zinc plated.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Extension rods made from stainless steel.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stål, galvanisert.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Virginal rods made of white PTFE.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Galvanised steel.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Galvanised steel.
Artikkenummer: (BOCH17031)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Aluminium, bare.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom