Stativfot, rund fot, med stang (D)
Leverandør: VWR Collection
241-0078EA 750 NOK
VWRF08465.087
Stativfot, rund fot, med stang (D)
Stativ med rund fot av grått støpejern og med stang av forniklet stål 8×250 mm.
  • Med sentralt gjenget hull for stang
  • Robust og stabil
  • God kjemikaliebestandighet