Stenger uten gjenge, Labomeca®
Leverandør: Avantor
VWR® Labomeca®
241-0066EA 625 NOK
241-0066
Stenger uten gjenge, Labomeca®
Stativstang
Duralumin, massivt.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Massiv, lett og svært slitesterk