Du søkte etter: Stativer
VWR har satitiv til å holde buretter, kolber og annet laboratorieutstyr. Det fins sett med stativ og klemmer i rustfritt stål, plast eller støpejern. Stativene kommer som rektangulær, trefods, U-formet og A-formet varianter.
VWR har satitiv til å holde buretter, kolber og annet laboratorieutstyr. Det fins sett med stativ og klemmer i rustfritt stål, plast eller støpejern. Stativene kommer som rektangulær, trefods, U-formet og A-formet varianter.
93  treff i ditt søk
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (41909.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Tripod stands (A): Cast iron tripod stand, painted with hammer finish, steel support rod, nickel plated.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, hvit.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Roller bar platform, Plattform med fire justerbare, spennvalser for sikker oppbevaring av glassartikler, 610 x 457 mm, For: Standard/Advanced 5000
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: H-shaped stands with nickel-coated steel rod and 420×400 mm grey marbled cast iron baseplate.
Artikkenummer: (241-0046)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PU coated cast iron stand 200×450 mm, steel rod 500×12 mm, bosshead and holder for two funnels.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0089)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Støtteplate, firkantet.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0918)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Monteringsbraketter for Labomeca®-enheter.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Artikkenummer: (241-0104)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PU coated cast iron stand, high grade steel rod 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0045)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Grått jernstativ på 450×200 mm, en stålstang på 500×12 mm, dobbelmuffe og holder for 4 trakter.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stål. Stivt stativ med sklibeskyttelse. Mange bruksområder. Med gjenget M 10-hull på forsiden.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stål, pulverlakkert.
Artikkenummer: (ESCH1511003)
Produsent: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: High quality stand for the mobilux® LED that can be used in the flat position for tremble-free reading and viewing, as well as in an upright position ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Powder-coated steel, thickness 10 mm.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom