Elektrodestativ
Leverandør: VWR
VWR®
241-0114EA 3125 NOK
241-0114
Elektrodestativ
Elektrodestativ
Stativ med holdere for 2 elektroder og stang.
  • Jern base
  • Rustfritt stål stenger
  • Akryl elektroden stå