Stativplater
Leverandør: Usbeck
241-7175EA 2350 NOK
241-7175 241-7101 241-0348 USBE2014-2144 241-7102 241-0366 USBE2015
Stativplater
Stativer
Rostfritt stål. Med gjenge M 10 for stativstang. Tre faste og en stillbar fot for nivåjustering.
  • Gummiføtter sørger for stabilitet
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
  • Robust
Sertifiseringer: DIN 12892/55