Støtteplater
Leverandør: VWR
VWR®
241-0089EA 3325 NOK
241-0089
Støtteplater
Stativer
Støtteplate, firkantet.
  • Plate: 200×200 mm
  • Kan festes til stang med Ø på opptil 16 mm ved hjelp av en vingeskrue
  • Midthull: Ø 7 mm