Du søkte etter: Skalpellblad og skaft
VWR har et bredt utvalg av både engangs og gjenbrukbare skalpeller og det fins sterile produkter. For noen av modellene selges skalpelskaft og skalpellblad separat. Skalpellblad kommer i stål, rustfrittstål, eller karbonstål og noen med milimetergradering på siden.
VWR har et bredt utvalg av både engangs og gjenbrukbare skalpeller og det fins sterile produkter. For noen av modellene selges skalpelskaft og skalpellblad separat. Skalpellblad kommer i stål, rustfrittstål, eller karbonstål og noen med milimetergradering på siden.
65  treff i ditt søk
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Blad i rustfritt stål med håndtak i plast.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Scalpel blades, Karbon stål, Sterilt, No. E11, Individual foil packs, carbon steel, for podiatry
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced wi...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Karbonstål.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These non sterile disposable scalpels consist of a stainless steel blade and a PS handle.
Artikkenummer: (SWAN5398)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: This stainless steel handle is designed to assist the OR nurse with safe and easy blade attachment and removal before, during and after the procedure....
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: The ACM tool set is presented in a resilient blue carry case and contains a comprehensive range of 13 precision ground carbon steel blades manufacture...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Carbon steel blades. These blades are available separately without handles or as ready-to-use scalpels with PS handle. They are ideal for use during P...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These miniature skin graft handles are to be used with surgical stainless double edged razor blades. Ideal for harvesting small intricate grafts from ...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom