Du søkte etter: Sakser
VWR har rustfrie sakser. Saksene har buet, bøyd eller rett blad med spiss eller butt tupp.
VWR har rustfrie sakser. Saksene har buet, bøyd eller rett blad med spiss eller butt tupp.
88  treff i ditt søk
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (233-1421)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Karbon stål.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt stål, INOX 4021.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Artikkenummer: (233-1422)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel, impact resistant plastic grip.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (RSGA109.185)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Universal scissors with black plastic grip.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt stål, svarte plasthåndtak.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Ice-tempered scissors with stainless steel blades and plastic covered handle.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Straight scissors made of stainless steel.
Artikkenummer: (233-0220)
Produsent: OUTILS RUBIS SA
Beskrivelse: Long legged precision scissors made from the best surgical steel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfritt stål, blått plasthåndtak.
Artikkenummer: (233-0221)
Produsent: OUTILS RUBIS SA
Beskrivelse: Classic micro scissors for clean cutting of soft tissues.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOCH4252)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Scissors with stainless steel blades and red/black PP handle. Cuts tubes until 10 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
Artikkenummer: (MARO564001.00)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: The SECUMAX 564 is characterised by its thumb opening and its extra-long edge, which also makes an ideal support surface. These safety scissors enable...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom