Du søkte etter: Forseglinger
VWR har et bredt utvalg av forpakninger til forsegling og beskyttelse av laboratorieprøver mot forurensing, fordamping eller annen påvirkning. Beskytt mikroplateprøver med film, folie og forseglingstape, velg forseglingsprodukter som er egnet fro ELISA, PCR, kjøleoppbevaring og generell inkubasjon. Forseglingsmatter minimerer fordamping og eliminerer krysskontaminering. For målebegre, kolber, petriskåler og annet laboratorieutstyr kan man velge forseglingsfilm som er varme- eller kjemikalieresistent.
VWR har et bredt utvalg av forpakninger til forsegling og beskyttelse av laboratorieprøver mot forurensing, fordamping eller annen påvirkning. Beskytt mikroplateprøver med film, folie og forseglingstape, velg forseglingsprodukter som er egnet fro ELISA, PCR, kjøleoppbevaring og generell inkubasjon. Forseglingsmatter minimerer fordamping og eliminerer krysskontaminering. For målebegre, kolber, petriskåler og annet laboratorieutstyr kan man velge forseglingsfilm som er varme- eller kjemikalieresistent.
243  treff i ditt søk
SearchResultCount:"243"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Inlet liners used in an GC require an O-ring placed near the top for proper operation. This O-ring ensures that the only path for carrier gas to get t...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse polyesterfilmene med en tykkelse på 77,5 µm gir sikker forsegling rundt alle brønner, ikke bare et deksel. Dermed reduseres fordampningen, ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse vinylfilmene med en tykkelse på 106,7 µm og et klebrig lag på 20 µm er utviklet for å gi midlertidig beskyttelse mot kontaminering og ...
Artikkenummer: (211-0350)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Mikroplateforsegling, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Optisk klart lokk for RT-PCR-plater, 8 strips, PP
UOM: 1 * 125 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for qPCR, storage and protein crystallisation applications. ...
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ensure a tight seal.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
New Product
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker®, Mikroplateforsegling, Mat (48 wells), Single sheet/mat/strip, Hettematte for J.T.Baker® Plate Square Well 48, Well top shape: Square, EVA, Transparent, Kan gjennombores, Ikke steril
Tilbud
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Tilbud
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester film with acrylic adhesive. These non pierceable films in sheeted-roll format are recommended for ELISA tests, general incubation and short-...
Artikkenummer: (391-1264)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: With a polyethylene top layer and inert white polypropylene and acrylic adhesive sublayer, this easy piercing sealing film allows direct sample recove...
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Mikroplateforsegling, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, flat, Ikke steril
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 243
no targeter for Bottom