Du søkte etter: Filmer og folier til mikroplateforsegling
133  treff i ditt søk
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Aluminiumsfolie med biologisk inert klebemiddel. Denne folien kan enkelt perforeres med manuelle eller automatiske pipettespisser, for prøvegjenvinnin...
Artikkenummer: (43001-0017)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Egnet for bruk med J.T.Baker® Plate Round Well 43001-0010, 43001-0016 eller 43001-0116.
UOM: 1 * 20 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse varmebestandige filmene med en tykkelse på 74,9 µm er konstruert for varmesirkulerende bruksområder. Polypropylenfilmer kan ikke perforeres...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rayon film with medical grade adhesive. Hydrophobic, porous film in sheeted roll format for sealing tissue culture plates, bio-blocks, and 96-well pla...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester film with acrylic adhesive. These non pierceable films in sheeted-roll format are recommended for ELISA tests, general incubation and short-...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: En hydrofob porøs film, med en tykkelse på 139,7 µm, med medisinsk tape for vevskulturplater, bio-blokker og 96-brønners plater der det er nødven...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester seals feature a strong adhesive to minimize evaporation during PCR and storage applications.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse polyesterfilmene med en tykkelse på 77,5 µm gir sikker forsegling rundt alle brønner, ikke bare et deksel. Dermed reduseres fordampningen, ...
Artikkenummer: (391-0637)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
UOM: 1 * 300 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester film, acrylic adhesive. These 49,5 µm thick polyester films minimise evaporation and prevent spillage and contamination between wells.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Aluminum foils for use with 96-well or 384-well plates. Foils offer excellent chemical resistance (DMSO).
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for qPCR, storage and protein crystallisation applications. ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PE-filmer med en tykkelse på 94,1 µm som enkelt kan perforeres, med akrylisk klebemiddel, gjør det mulig med direkte prøvegjenvinning med enkle o...
Tilbud
Artikkenummer: (548-3411)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® WebSeal™, Mikroplateforsegling, Adhesive film/foil/tape (96/384 wells), Single sheet/mat/strip, Plate sealing tape, PE/silicone, clear, PE/Silicone
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (391-0638)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
UOM: 1 * 400 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Mikroplateforsegling, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, dome, Ikke steril
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom