Forseglingstape, blokkerer lys, ikke-fluorescent, Nunc™
731-0750
- Optisk egenskap:Light blocking
- Beskrivelse:Forseglingstape, blokkerer lys
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljøsertifikat:NAR Certificate of Retirement
- Fp:50
Vinylfilm med trykkfølsomt akryllim. Film som brukes på toppen eller bunnen av platen for å beskytte lyssensitive prøver.
- Temperaturstabil fra -40 til +80 °C
- Kan ikke gjennomhulles med pipette
Farge: svart
Utvendige mål L×B: 123×79 mm