Du søkte etter: Forseglingsfolie
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Artikkenummer: (BRDY065508)
Produsent: Brady
Beskrivelse: Forseglingsfilmer, Polyester
UOM: 1 * 40 Items
Artikkenummer: (113-9674)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
HMS
Artikkenummer: (PROOVHG-FKP30-R15)
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DIVERSIFIED BIOTECH
Beskrivelse: Forseglingsfilmer, DuraSeal®, Lengde: 152,4 m, Bredde: 50,8 mm, PE
Artikkenummer: (KING756030)
Produsent: KING DISPOSABLES
Beskrivelse: Forseglingsfilmer, Lengde: 300 m, Bredde: 30 cm, PVC
UOM: 1 * 6 Items
Artikkenummer: (FISH2N600600)
Produsent: FISHER CONTAINER CORP
Beskrivelse: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KING DISPOSABLES
Beskrivelse: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Artikkenummer: (EDSC883244)
Produsent: EDUCATIONSCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse: Forseglingsfilmer, Lengde: 10 m, Bredde: 300 mm, Plast
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (DIVEBMTM-2000)
Produsent: DIVERSIFIED BIOTECH
Beskrivelse: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
UOM: 1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom