Dispenser for Parafilm® M-forseglingsfilm
Leverandør: Brand
Parafilm® M
291-1219EA 4000 NOK
291-1219
Dispenser for Parafilm® M-forseglingsfilm
Dispenser, forseglingsfilm
Plast, lysegrå. For rett og sikker avkutting av Parafilm® M-forseglingsfolie samt ren oppbevaring.
  • For ruller som er 50 eller 100 mm brede
  • Med foliemateenhet
  • Med sikkerhetskutter