Du søkte etter: Sikkerhetslåser
VWR leverer sikkerhetslåser for å beskytte både utstyr og laboratoriepersonell. Hengelåsene er tilgjengelige i forskjellige farger, i stål og aluminium. Modeller i ikke-ledende materiale gir beskyttelse mot statisk elektrisitet, mens kjemiske og korrosjonsbestandige alternativer gir god holdbarhet. Produkter for å låse/ lukke (Lock-out/Tag-out) ventiler, kabler, brytere, lysbrytere og elektriske produkter beskytter de ansatte i forbindelse med reparasjon og/ eller nødsituasjoner.
VWR leverer sikkerhetslåser for å beskytte både utstyr og laboratoriepersonell. Hengelåsene er tilgjengelige i forskjellige farger, i stål og aluminium. Modeller i ikke-ledende materiale gir beskyttelse mot statisk elektrisitet, mens kjemiske og korrosjonsbestandige alternativer gir god holdbarhet. Produkter for å låse/ lukke (Lock-out/Tag-out) ventiler, kabler, brytere, lysbrytere og elektriske produkter beskytter de ansatte i forbindelse med reparasjon og/ eller nødsituasjoner.
97  treff i ditt søk
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (118-0533)
Produsent: Brady
Beskrivelse: This non conductive nylon hasp can accommodate up to six locks, withstands up to 450 kg, yet only weighs 30 g.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brady
Beskrivelse: These durable padlocks feature solid brass bodies and shackles that resist corrosion and sparks.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These breaker blockers are ideal for locking out oversized and irregularly shaped switches.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These robust padlocks withstand severe physical abuse and come with a hardened steel shackle making them extremely difficult to cut. They are ideal fo...
Produsent: Brady
Beskrivelse: These padlocks offer the same features as the standard safety padlocks. Though specifically designed for electrical lockout applications, they are sma...
Produsent: Brady
Beskrivelse: These compact and lightweight padlocks are ideal for use with all lockout equipment. The insulated key chamber protects workers from shocks when the k...
Artikkenummer: (238-0032)
Produsent: Brady
Beskrivelse: Flexible cable with protective coating for use with a padlock.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brady
Beskrivelse: These pneumatic quick-disconnect lockouts isolate pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These plug valve lockouts easily and effectively secure a manually-actuated plug valve.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These portable lockout kits are tailored for specific applications and budgets.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These durable padlocks feature solid brass bodies and stainless steel or hardened steel shackles that resist corrosion and sparks.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Manufactured with solid aluminium body and shackles, these padlocks are amazingly lightweight and rugged.
Produsent: Brady
Beskrivelse: These acrylic lockout stations are suitable for storing tags, padlocks and hasps for either 5, 10, 26 or 36 people.
Produsent: Brady
Beskrivelse: This lockable cabinet comes with one adjustable shelf (extra shelves are available separately).
Produsent: Brady
Beskrivelse: These miniature circuit breakers are a safe and effective method for locking out European circuit breakers as they fit most of the existing types. Rec...
Produsent: Brady
Beskrivelse: These SafeKey nylon padlocks are the ultimate locks for all types of safety and security needs.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom