Cellestrainer, Falcon®
Leverandør: Corning
Falcon®
734-0004EA 2425 NOK
734-0004 734-0003 734-0002
Cellestrainer, Falcon®
Cellelinjer
An easy, ready-to-use way to consistently obtain a more uniform single-cell suspension. Made of a strong nylon mesh and available with 40, 70 or 100 µm pores that are evenly spaced for optimal performance in a variety of applications. A faster and easier alternative to gauze filtration in procedures involving dissociation of cells from either clumps or primary tissue.
  • Støpt, fargekodet PP-ramme med klaff gjør det enkelt å håndtere
  • Passer perfekt i et konisk rør på 50 ml av typen Falcon® eller andre rør i samme størrelse
  • Sterilisert med gammastråling. Fås enkeltvis i praktiske pakninger
  • Forlenget kant på filteret gjør det mulig med aseptisk håndtering med pinsett
Bestillingsinformasjon: Packaged individually in bags.