Du søkte etter: Skilt
VWR har et stort utvalg av skilter for strålingsfare, biohazard, høyspent, førstehjelpsskrin, brannslukkingsaparat, EXIT og UT-skilt til montering på vegg og i taket. Det fins også selvlysende skilt.
VWR har et stort utvalg av skilter for strålingsfare, biohazard, høyspent, førstehjelpsskrin, brannslukkingsaparat, EXIT og UT-skilt til montering på vegg og i taket. Det fins også selvlysende skilt.
94  treff i ditt søk
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Brady
Beskrivelse: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Alle skiltene er i henhold til den gjeldende europeiske lovgivningen.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Prohibition signs must have a black diagram encircled by a red band and dissected by a red diagonal bar.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Safety signs for the purposes of accident prevention, health hazard information.
Produsent: Brady
Beskrivelse: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Skilt, Emergency telephone, white on red, Selvklebendeit polyester med klar overlaminering, 200×200 mm
Produsent: Brady
Beskrivelse: Floor safety signs improve facility safety by alerting employees to important safety information in areas with high foot traffic.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Mantory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram.These signs display a message or action that must be carried out ...
Produsent: Brady
Beskrivelse: These are designed to clearly identify escape routes and emergency exits.
Produsent: Brady
Beskrivelse: When working in a loud production environment, ear protection is necessary to reduce noise exposure. But can employees still hear the fire alarm?
Produsent: Brady
Beskrivelse: Signs are made of surface printed anti-skid laminated white polyester with a permanent acrylic pressure-sensitive rubber adhesive. They are overlamina...
Produsent: Brady
Beskrivelse: Standard mandatory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram. These signs display a message or action that must be ...
Produsent: Brady
Beskrivelse: All signs comply with current European legislation.
Produsent: Brady
Beskrivelse: A range of signs to clearly mark the location of fire extinguishers and other fire fighting equipment as well as fire alarm points.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Artikkenummer: (BRDY306805)
Produsent: Brady
Beskrivelse: These signs are made from laminated PE and have a permanent acrylic adhesive and gloss finish.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom