  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Objektglass
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/46/18945346.jpg
VWR har objektglass og dekkglass i ulike utforminger med eller uten: skål, skårne eller slipte kanter (45°, 90°), matt felt på en eller begge sider, rutenett, hulrom, adhesjon, fargekoder og av ulik tykkelse og areal.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Objektglass til mikroskoper, VWR®, Kanter: Cut, L×B: 76×26 mm, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Adhesjonsobjektglassene så godt som eliminerer bakgrunnsfarging ved standardfarging med hematoksylin og eosin. Gir utmerket celleadhesjon for preparat...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Colour frosted microscopy slide, Cut edges, VWR®, Hvit
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These cover slips are specially designed for diagnostic applications.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dekkglassene er egnet for diagnostikk.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse objektglassene er fremstilt av hvitt glass med lavt jerninnhold.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rectangular cover glasses made of pure white hydrolytic class 1 glass. Cleaned and polished.
Artikkenummer: (631-0107)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These slides are coated with a permanent adhesive and provide excellent cell and tissue adhesion.
UOM:  1 * 72 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste 