Du søkte etter: Spatler
VWR har spatler og dobbeltspatler med har to ulikt formede blad i endene. Stump, avsmalnet eller runde spatelspisser i alle størrelser er spesielt utformet for ikke å ripe eller skade overflaten ved håndtering. Spatelen har en flat, ikke-klebrig overflate for å redusere tap av prøvemateriale.
VWR har spatler og dobbeltspatler med har to ulikt formede blad i endene. Stump, avsmalnet eller runde spatelspisser i alle størrelser er spesielt utformet for ikke å ripe eller skade overflaten ved håndtering. Spatelen har en flat, ikke-klebrig overflate for å redusere tap av prøvemateriale.
208  treff i ditt søk
SearchResultCount:"208"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP. Robuste og rimelige verktøy for flere bruksområder for prøvetaking, overføring og behandling av prøver av kjemiske og biologiske materialer.
Artikkenummer: (231-0492)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS, white. This spatula, with its long, ergonomic solid handle and pointed blade, can easily pierce paper and plastic bags.
UOM: 1 * 100 Items
Sertifikater
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: PS. Double spatula with a 0,5 ml spoon and a 17 mm spatula blade. Ideal for use as a sampling spoon, for measuring or transferring small amounts, as a...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The sampling palette knife spatula can be used to apply, distribute or evenly spread viscous media such as pastes and creams. The palette knife spatul...
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Spatel, Stainless steel 18/10, Ikke steril, Lengde: 500 mm
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel blade, wooden handle.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Artikkenummer: (231-0196)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt ¹⁸/₁₀-stålblad med svart plasthåndtak.
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Kromstål, herdet, ekstremt fleksibelt blad.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Produsent: RSG
Beskrivelse: These are made of stainless steel 18/10.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: PS, white. These disposable spatulas are ideal for the sampling of powder, granules and pastes.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 208
no targeter for Bottom