PP. Robuste og rimelige verktøy for flere bruksområder for prøvetaking, overføring og behandling av prøver av kjemiske og biologiske materialer.
- Resistent mot svake syrer og baser
- Redusert krysskontaminering
- Autoklaverbar
På grunn av den nyskapende formen på spatelen kan den brukes som spatel, skje, øse, skrape, rørepinne og til avtørking. Ideell for prøver som har vært frosset i flytende nitrogen. Makrotypen engangsspatler er 50% større enn engangsspatler i standardstørrelse. Det lange skaftet gjør at det er enklere å plukke opp materiale i større beholdere.
Sertifiseringer: Overholder FDA-standarder for bruksområder som omfatter kontakt med mat.