Spatelsett
Leverandør: RSG Solingen
231-2176EA 770 NOK
231-2176
Spatelsett
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål. Nyttig kombinasjon av dobbelspatler, spatler med skje og pinsetter. Universalbruk i laboratorier og industri.
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • God kjemisk motstandskraft
  • Leveres i praktisk kunstlæretui
Hvert sett inneholder en spatel med skje på 150×5 og 150×7 mm, en dobbelspatel på 150×9 mm, en dobbel mikrospatel på 150×4 mm, en pulverspatel på 150×9 mm, en mikropulverspatel på 150×4 mm og pinsetter (rett, butt, 145 mm lang).