Vernebriller, Millennia™ Sport
Leverandør: Honeywell Safety
Millennia™ Sport
111-1609EA 125 NOK
111-1609 111-3583
Vernebriller, Millennia™ Sport
Vernebriller
All the performance and comfort features of the Millennia™ Classic with a sleek frame and sportier design.
  • Justerbart, Flexicord-bånd som kan tas av, for økt sikkerhet og komfort
  • Gjennomsiktig helstøpt linse med pannebeskyttelse for bedre sikt og komfort
  • 3D ergonomisk bøyde støtsikre brillestenger i svært støtsikker nylon som gjør at vernehjelmen sitter behagelig
Vekt: 27 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT